Principaux documents
606936
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl-13C,d3 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
13CD3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup