Principaux documents
515817
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
Synonyme(s) :
TYZOR® ZEC organic zirconate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H44O16Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
703.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Impuretés
12% ethanol and 1-propanol
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
Clé InChI
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
65.0 °F
Point d'éclair (°C)
18.33 °C