Principaux documents
515620
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
(Aminomethyl)polystyrene
70-90 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
5 G
103,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
103,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.0-1.5 mmol/g N loading
Taille des particules
70-90 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review