Principaux documents
515566
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +175°, c = 1.5 in H2O
Pf
141-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
XJNKZTHFPGIJNS-NXRLNHOXSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable