Principaux documents
515523
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
96%
Synonyme(s) :
Kynurenic acid ethyl ester
5 G
200,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
96%
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
216-218 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)10-7-11(14)8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
UACLREXZGKWWIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Laura Jenkins et al.
British journal of pharmacology, 162(3), 733-748 (2010-10-21)
GPR35 is a poorly characterized G protein-coupled receptor at which kynurenic acid has been suggested to be the endogenous ligand. We wished to test this and develop assays appropriate for the study of this receptor. Human and rat orthologues of