Documents
515434
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-ethylaniline
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(C2H5)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.597 (lit.)
Densité
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Clé InChI
LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Potent, selective inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B.
Xin Z, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(11), 1887-1890 (2003)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 553-553 (2014)