515183
Methyl 4-amino-3-iodobenzoate
95% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95% (GC)
Pf
86-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(I)c1
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
MRLVFVTVXSKAMX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable