Documents
515019
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylaniline
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-o-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.614 (lit.)
Point d'ébullition
139 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
33 °C (lit.)
Densité
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
RXQNKKRGJJRMKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 37(9), 588-588 (2006)
Yasuro Atoji
Experimental eye research, 136, 72-77 (2015-05-20)
Glutamate is an excitatory neurotransmitter in the vertebrate retina. A previous study found vesicular glutamate transporter 2 (vGluT2) mRNA in the pigeon retina, suggesting that bipolar and ganglion cells are glutamatergic. The present study examined the localization of ionotropic glutamate