Key Documents
513121
Sigma-Aldrich
sec-Butyl ether
96%
Synonyme(s) :
Di-sec-butyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
Point d'ébullition
121 °C (lit.)
Densité
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)