Principaux documents
512702
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Pf
130-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable