Principaux documents
512435
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-2-hydroxyacetamide
96%
Synonyme(s) :
N,N-Diethylglycolamide
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
238 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)CO
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-7(4-2)6(9)5-8/h8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
RZCCQWOCSZOHMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter