512362
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Methylpicolinic acid
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
114-118 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1cccnc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable