Documents
512230
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(3-Chloro-4-fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Pf
242-247 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
Clé InChI
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
  • Suzuki-Miyaura coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable