Documents
512001
Sigma-Aldrich
Diphenylmethyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHNCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
298 °C (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Clé InChI
BWLKKFSDKDJGDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup