Key Documents
511285
Sigma-Aldrich
Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten(0)
Synonyme(s) :
(Cyclooctadiene)tungsten tetracarbonyl, Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O4W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
155-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.4CO.W/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;4*1-2;/h1-2,7-8H,3-6H2;;;;;/b2-1-,8-7-;;;;;
Clé InChI
URZAVABIRGHJEB-XRGHXPOKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable