Documents
510262
Sigma-Aldrich
Methallyltrimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
109-111 °C (lit.)
Densité
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Clé InChI
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6.11 °C - closed cup