Principaux documents
499110
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
25 ML
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
222,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
chloro
ether
Chaîne SMILES 
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal has been prepared from 4-chlorobenzaldehyde in the presence of cerium (lV) ammonium nitrate and characterized by 1H and 13C-NMR.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)