Documents
498858
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4ZnI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
1.006 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc([Zn]I)cc1
InChI
1S/C7H7O.HI.Zn/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
KZEYGBQEHYJJRZ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup