497894
4-Cyanobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo(4-cyanobutyl)zinc
386,00 $
About This Item
386,00 $
Produits recommandés
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.971 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[Zn]CCCCC#N
InChI
1S/C5H8N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
HJYQQTDSYHJSLL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
It can also be used as a reactant to prepare:
- 5-(3-Thienyl)pentanenitrile by reacting with 3-bromothiophene in the presence of a nickel catalyst.[3]
- α-Cyanobutyl vinylphosphonates by palladium-catalyzed Negishi coupling vinylation reaction with α-(pseudo)halo vinylphosphonates.[2]
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - (THF)