Principaux documents
497614
Sigma-Aldrich
2-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
50 ML
441,00 $
441,00 $
Date d'expédition estimée le08 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
441,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15BrZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
441,00 $
Date d'expédition estimée le08 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]C1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h1,7-10H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-,10+;;
Clé InChI
HHXSMOCPPVCAHH-DHNWFJROSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup