496847
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.416
Point d'ébullition
99 °C
Densité
1.106 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
Clé InChI
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup