496642
3-Cyanophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
64-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isothiocyanate
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
Clé InChI
UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges