Documents
496421
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) bromide
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
About This Item
Formule linéaire :
HfBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
Forme
powder
Pf
424 °C (lit.)
Densité
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Hf](Br)(Br)Br
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges