Principaux documents
496081
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R,5R)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
97%
Synonyme(s) :
2,6-Bis[(4R,5R)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]22/D +32°, c = 1 in chloroform
Pf
135-139 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
C[C@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](C)[C@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m1/s1
Clé InChI
WAQJMWVRZVOTCH-AFXFGAOOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable