Documents
459879
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
288 °C (lit.)
Densité
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
Clé InChI
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves