Principaux documents
494577
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-phenylethanol
97%
Synonyme(s) :
(R)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Beilstein:
3196196
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
Pf
59-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges