Key Documents
493309
Sigma-Aldrich
Propane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
1.5 (vs air)
Pression de vapeur
8.42 atm ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
−42.1 °C (lit.)
Pf
−188 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC[13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Standard 100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 45 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-155.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-104.00 °C - closed cup