Documents
493082
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CC9H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
80-82 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
c1ccc2[13cH]cccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i5+1
Clé InChI
UFWIBTONFRDIAS-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80.0 °C - closed cup