Principaux documents
492795
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 dideuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
D2NND2 · 2DCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
Cl[2H].Cl[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i/hD6
Clé InChI
LIAWOTKNAVAKCX-YIKVAAQNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable