492019
Sodium butyrate-4-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butyric-4-13C acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
250-253 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[Na+].[13CH3]CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
MFBOGIVSZKQAPD-YTBWXGASSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable