Principaux documents
491527
Sigma-Aldrich
4′-Chloroacetophenone-2′,3′,5′,6′-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone
About This Item
Formule linéaire :
ClC6D4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.5549 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
Pf
14-18 °C (lit.)
Densité
1.192 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
Clé InChI
BUZYGTVTZYSBCU-QFFDRWTDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.00 °C - closed cup