Principaux documents
491411
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane-d9
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3CNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
126-127 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([N+]([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
AIMREYQYBFBEGQ-GQALSZNTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19.00 °C - closed cup