Key Documents
490679
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propionic acid-3-13C sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
285-286 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3]CC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
JXKPEJDQGNYQSM-YTBWXGASSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable