Principaux documents
490237
Sigma-Aldrich
Methane-d1
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CH3D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
17.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
pb
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-MICDWDOJSA-N
Conditionnement
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves: Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F
Point d'éclair (°C)
-188.00 °C