489689
3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
101-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1cc(CC(O)=O)on1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-2-5(10-7-4)3-6(8)9/h2H,3H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable