Principaux documents
487937
Sigma-Aldrich
Algal fatty acid mixture-13C
99 atom % 13C
1 G
2 230,00 $
2 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
2 230,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Julia Ritterhoff et al.
Circulation research, 126(2), 182-196 (2019-11-12)
Hypertrophied hearts switch from mainly using fatty acids (FAs) to an increased reliance on glucose for energy production. It has been shown that preserving FA oxidation (FAO) prevents the pathological shift of substrate preference, preserves cardiac function and energetics, and