Principaux documents
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Synonyme(s) :
Propylene glycol-(OD)2
10 G
632,00 $
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
632,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OD)CH2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.00 °C - closed cup