Principaux documents
486000
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-15N, L-Valine-15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(15NH-Fmoc)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
143-145 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
Clé InChI
UGNIYGNGCNXHTR-STBUMTBBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable