Documents
485020
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinium bromide
About This Item
Formule linéaire :
GdBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace rare earth metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Pf
770 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Gd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable