Principaux documents
483168
Sigma-Aldrich
Hexaphenylcyclotrisiloxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H30O3Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
pb
300 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
184-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O1[Si](O[Si](O[Si]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Clé InChI
VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains other phenylcyclosiloxanes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kyungkuk Koh et al.
Polymers, 13(4) (2021-02-13)
In this study, a fast curable polysiloxane-silphenylene hybrimer (PSH) was synthesized by the nonhydrolytic sol-gel condensation of phenyl-vinyl-oligosiloxane (PVO) and tris(dimethylhydrosilyl)benzene (TDMSB) under a Pt catalyst to investigate its optical property and thermal stability. The combination of PVO and tripod-type