Principaux documents
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
Synonyme(s) :
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
250 ML
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
203,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)3SiCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.26
Beilstein:
1792454
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
175 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter