Principaux documents
482889
Sigma-Aldrich
Butyl isocyanatoacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
213 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
Clé InChI
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup