Principaux documents
482145
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~24,000
Synonyme(s) :
Hydrogen-terminated di-Me silicones
100 ML
386,00 $
386,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
386,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
386,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mn ~24,000
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.406
Viscosité
~1,000 cSt(lit.)
pb
230 °C (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)=O
Clé InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.