480827
Tricyclohexyltin chloride
95%
Synonyme(s) :
Chlorotricyclohexyltin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
123-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3