Principaux documents
480452
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-d10
98 atom % D
5 G
1 910,00 $
1 910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
1 910,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−104 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
HGCIXCUEYOPUTN-KYJNQUCMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup