Principaux documents
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pf
186-200 °C (lit.)
Température de transition
Tg 79.9 °C