Principaux documents
418420
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 170,000-250,000, powder
Synonyme(s) :
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
250 G
224,00 $
224,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
224,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
224,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw 170,000-250,000
Composition
acetate, 0-2.5 wt. %
hydroxyl, 17.5-20 wt. %
vinyl butyral, 80 wt. %
Impuretés
<3.5 wt. % Volatiles
Viscosité
170-260 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
Température de transition
Tg 72-78 °C
Solubilité
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
Clé InChI
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
Caractéristiques et avantages
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable