479403
1,5,5-Trimethylhydantoin
98%
Synonyme(s) :
1,5,5-Trimethyl-2,4-imidazolidinedione, 3,4,4-Trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
161-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C(=O)NC(=O)C1(C)C
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2)4(9)7-5(10)8(6)3/h1-3H3,(H,7,9,10)
Clé InChI
ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Z-selective hydroamidation of terminal alkynes with secondary amides and imides
Selective inhibitors of hepatitis C virus NS3 serine protease
Stereoselective addition of imides to alkynes
Reactant for synthesis of:
Selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition
N-chlorohydantoins
P2X7 receptor antagonists
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable