Principaux documents
47837
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoglu(OtBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Fmoc-amino)adipic acid 6-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H29NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.50
Beilstein:
8019724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-23(29)13-12-16(14-22(27)28)26-24(30)31-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,28)/t16-/m0/s1
Clé InChI
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable