Principaux documents
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 4 solution
10 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
hydroxyl terminated Polyamidoamine
2.5 G
511,00 $
10 G
1 590,00 $
511,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
511,00 $
10 G
1 590,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
Poids moléculaire :
14277.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
511,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
amidoethanol surface groups
Forme
solution
Poids mol.
generation 4
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
10 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
64
Indice de réfraction
n20/D 1.359
pb
65 °C
Densité
0.947 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
  • Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2.: This study explores the use of titanium dioxide (TiO2) for the photocatalytic oxidation of 2-chloroethyl ethyl sulfide, a compound related to diethyl disulfide, focusing on its potential for environmental decontamination applications (Martyanov et al., 2003).
Forme physique
Contains 64 surface hydroxyl groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C